Learn More
DWK Life Sciences Bouchons en PP blanc avec joints expansé en polyvinyle Wheaton™
Le revêtement en mousse de PE offre une résistance chimique aux acides, alcalis, solvants, alcools, huiles, cosmétiques ménagers et produits aqueux
24.30€ - 111.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
À utiliser avec (équipement) | Bouteille ou flacon en verre |
Joint de fermeture | Mousse de polyéthylène |
Code produit | Marque | Finition de col | Matériau | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Finition de col | Matériau | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11798899
|
DWK Life Sciences
239286 |
43-400 | PP | 72/boîte |
27.50€
72 pièces |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11738909
|
DWK Life Sciences
239290 |
58-400 | En PP | 72/boîte |
111.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11718909
|
DWK Life Sciences
239288 |
48-400 | PP | 72/boîte |
36.40€
72 pièces |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11708899
|
DWK Life Sciences
239273 |
13-425 | PP | 144/boîte |
24.30€
144 pièces |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11728909
|
DWK Life Sciences
239289 |
53-400 | Verre | 72/boîte |
42.90€
72 pièces |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11758899
|
DWK Life Sciences
239281 |
24-400 | PP | 144/boîte |
34.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11758909
|
DWK Life Sciences
239292 |
70-400 | PP | 48/boîte |
45.30€
48 pièces |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11768899
|
DWK Life Sciences
239283 |
28-400 | En PP | 144/boîte |
28.50€
144 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11788899
|
DWK Life Sciences
239285 |
38-400 | En PP | 72/boîte |
24.75€
72 pièces |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Le joint assure une étanchéité parfaite
- Matériau du joint: Mousse de PE
- PP
- Bouchon à vis
- Blanc
Utilisez ces bouchons avec des flacons en verre
Informations sur la commande
Chaque paquet contient 72
Spécification
Blanc | |
ISO 9001 | |
Bouteille ou flacon en verre | |
Mousse de polyéthylène |