Learn More
DWK Life Sciences Bouchons en PP blanc avec joints expansé en polyvinyle Wheaton™
Click to view available options
Finition de col:
13-425
24-400
28-400
38-400
43-400
48-400
53-400
58-400
70-400
Matériau:
En PP
PP
Verre
Nbre par carton:
144/boîte
48/boîte
72/boîte
Description
- Le joint assure une étanchéité parfaite
- Matériau du joint: Mousse de PE
- PP
- Bouchon à vis
- Blanc
Utilisez ces bouchons avec des flacons en verre
Informations sur la commande
Chaque paquet contient 72
Spécification
Spécification
Couleur | Blanc |
Matériau | PP |
Nbre par carton | 144/boîte |
Finition de col | 24-400 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
À utiliser avec (équipement) | Bouteille ou flacon en verre |
Joint de fermeture | Mousse de polyéthylène |