Learn More
DWK Life Sciences Bouchons en PP blancs avec joints en LDPE / expansé Wheaton™
Pour le stockage général et les applications de conditionnement
46.05€ - 106.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | PP |
Nbre par carton | 200/boîte |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
À utiliser avec (équipement) | Bouteille ou flacon en verre |
Code produit | Marque | Finition de col | Joint de fermeture | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Finition de col | Joint de fermeture | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10210332
|
DWK Life Sciences
242220 |
24-400 | Mousse de polyéthylène |
65.10€
200 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12458762
|
DWK Life Sciences
242210 |
15-415 | Mousse de polyéthylène |
46.05€
200 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11724189
|
DWK Life Sciences
242224 |
28-400 | Mousse / PEBD |
70.45€
200 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12498762
|
DWK Life Sciences
242217 |
20-410 | Mousse de polyéthylène |
61.30€
200 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12418772
|
DWK Life Sciences
242222 |
24-410 | Mousse / PEBD |
66.60€
200 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12448772
|
DWK Life Sciences
242226 |
33-400 | Mousse / PEBD |
73.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12438772
|
DWK Life Sciences
242225 |
28-410 | Mousse / PEBD |
72.75€
200 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12458772
|
DWK Life Sciences
242228 |
33-430 | Mousse / PEBD |
106.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Joint en mousse de polyéthylène
- Excellente barrière aux solutions aqueuses
- Étanchéité permanente
Spécification
Blanc | |
200/boîte | |
Bouteille ou flacon en verre |
PP | |
ISO 9001 |