Learn More
DWK Life Sciences Bouchons en PP blancs avec joints en LDPE / expansé Wheaton™
Click to view available options
Finition de col:
15-415
20-410
24-400
24-410
28-400
28-410
33-400
33-430
Joint de fermeture:
Mousse de polyéthylène
Mousse / PEBD
Description
- Joint en mousse de polyéthylène
- Excellente barrière aux solutions aqueuses
- Étanchéité permanente
Spécification
Spécification
Couleur | Blanc |
Matériau | En PP |
Nbre par carton | 200/boîte |
Finition de col | 15-415 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
À utiliser avec (équipement) | Bouteille ou flacon en verre |
Joint de fermeture | Mousse de polyéthylène |