Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ avec bouchon à vis à dessus solide, ambré
Les fonds intérieurs coniques sont conçus pour fournir un drainage descendant total et une récupération maximale du contenu par seringue
Marque: DWK Life Sciences W986336NG
Includes: Bouchons à vis phénoliques noirs revêtus de caoutchouc 14B et revêtus de PTFE
Description
Les flacons ambrés sont fabriqués en verre de type I “320” pour les matériaux photosensibles
Spécification
PTFE / caoutchouc 14B | |
20 mm | |
2.0 ml | |
Oui | |
À vis | |
Phénolique | |
44 mm | |
20-400 |
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
Idéal pour les réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage, le conditionnement et l’expédition | |
Conique, en V | |
0.5 dr | |
Bouchon à vis | |
USP type I |