Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ avec bouchon à vis à dessus solide, ambré
Les fonds intérieurs coniques sont conçus pour fournir un drainage descendant total et une récupération maximale du contenu par seringue
295.00€ - 344.00€
Spécification
Matériau (doublure) | PTFE / caoutchouc 14B |
---|---|
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Idéal pour les réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage, l‘emballage et l‘expédition |
Modèle | V conique |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11768719
|
DWK Life Sciences
W986334NG |
1 ml | 13 mm | 44 mm | 13-425 |
306.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11798719
|
DWK Life Sciences
W986339NG |
5 ml | 20 mm | 65 mm | 20-400 |
344.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11778719
|
DWK Life Sciences
W986336NG |
2.0 ml | 20 mm | 44 mm | 20-400 |
295.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 08-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les flacons ambrés sont fabriqués en verre de type I “320” pour les matériaux photosensibles
Spécification
PTFE / caoutchouc 14B | |
Verre borosilicaté | |
V conique | |
Phénolique | |
USP type I |
Ambré | |
Idéal pour les réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage, l‘emballage et l‘expédition | |
À vis | |
Bouchon à vis |