Learn More
DWK Life Sciences Flacons de trypsinisation Wheaton™ avec bras latéral
Les flacons sont dotés de parois à cannelures profondes pour favoriser le mélange. Un réservoir sous le bras latéral retient le tissu non trypsinisé lors de la décantation. Un bouchon à vis à jupe profonde sur le bras latéral empêche la contamination du contenu du flacon.
111.00€ - 210.00€
Spécification
Description | Style : 14 × 140mm |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Préparation du milieu et mise en culture; Préparation de cultures; Culture liquide |
Comprend | Capuchon supérieur de 100 mm et 2 bras latéraux inclinés |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduated | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduated | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10694943
|
DWK Life Sciences
355752 |
35 ml | Non |
111.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12441391
|
DWK Life Sciences
355755 |
300 ml | Non |
134.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12471391
|
DWK Life Sciences
355803 |
75 ml | Oui |
158.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12451391
|
DWK Life Sciences
355757 |
700 ml | Non |
210.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12431391
|
DWK Life Sciences
355754 |
150 ml | Non |
123.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12481391
|
DWK Life Sciences
355804 |
150 ml | Oui |
150.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10685713
|
DWK Life Sciences
355753 |
75 ml | Non |
130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Le bras latéral permet une décantation plus facile du contenu tout en conservant de grandes particules derrière le réservoir
- Les bouchons du bras latéral sont de taille 20-415
- Les bouchons sont dotés de revêtements en caoutchouc styrène-butadiène blancs
- Flacons faits de verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton 33 conforment aux exigences USP type I et ASTM E-438, type I, classe A
Spécification
Style : 14 × 140mm | |
Préparation du milieu et mise en culture; Préparation de cultures; Culture liquide | |
Autoclavable |
Acier inoxydable | |
Capuchon supérieur de 100 mm et 2 bras latéraux inclinés | |
Delong |