Learn More
DWK Life Sciences Flacons de trypsinisation Wheaton™ avec bras latéral
Les flacons sont dotés de parois à cannelures profondes pour favoriser le mélange. Un réservoir sous le bras latéral retient le tissu non trypsinisé lors de la décantation. Un bouchon à vis à jupe profonde sur le bras latéral empêche la contamination du contenu du flacon.
Marque: DWK Life Sciences 355753
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le bras latéral permet une décantation plus facile du contenu tout en conservant de grandes particules derrière le réservoir
- Les bouchons du bras latéral sont de taille 20-415
- Les bouchons sont dotés de revêtements en caoutchouc styrène-butadiène blancs
- Flacons en verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E-438, type I, classe A
Spécification
Style : 14 × 140mm | |
Acier inoxydable | |
Capuchon supérieur de 100 mm et 2 bras latéraux inclinés | |
Autoclavable | |
Delong |
75 ml | |
Préparation du milieu et mise en culture; Préparation de cultures; Culture liquide | |
430 | |
Non | |
33 mm |