Learn More
DWK Life Sciences Agitateurs magnétiques Wheaton™ BioStir™
Idéal pour les applications générales d’agitation et les solutés difficiles à dissoudre. Les agitateurs magnétiques Wheaton™ BioStir™ sont disponibles en unités simples ou en unités 4 places.
3105.00€
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10186972
|
DWK Life Sciences
W900701-C |
230 VCA | N/A | ||||||
Description
- Programmable
- 5-200 RPM
- Commande à distance et fonction d’alarme
- Boîtier en acier inox étanche
- Plage de températures de fonctionnement de - 15°C à 40°C
Spécification
Lent | |
Micro-Stir |