Learn More
DWK Life Sciences Agitateurs magnétiques Wheaton™ BioStir™
Idéal pour les applications générales d’agitation et les solutés difficiles à dissoudre. Les agitateurs magnétiques Wheaton™ BioStir™ sont disponibles en unités simples ou en unités 4 places.
Marque: DWK Life Sciences W900701-C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Programmable
- 5-200 RPM
- Commande à distance et fonction d’alarme
- Boîtier en acier inox étanche
- Plage de températures de fonctionnement de - 15°C à 40°C
Spécification
Lent | |
230 VCA | |
Central European | |
Micro-Stir |