Learn More
DWK Life Sciences Flacon d’échantillons en verre Wheaton™
Parfaits pour le prélèvement, le stockage et la présentation d‘échantillons en laboratoire ou sur le terrain. Les flacons d’échantillons avec bouchon à clipser Wheaton™ sont fabriqués en verre sodocalcique Wheaton™ 800 conforme aux normes USP type III.
256.00€ - 682.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre |
Couleur de bouchon | Naturel |
Matériau du bouchon | PEBD |
Type de bouchon | À sertir |
Code produit | Marque | Capacité | Hauteur (métrique) | Hauteur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Hauteur (métrique) | Hauteur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10208884
|
DWK Life Sciences
225532 |
0,1 oz., 4 ml | 27 mm | 1 po |
323.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10545755
|
DWK Life Sciences
225535 |
0,4 oz., 12 ml | 51 mm | 2 po |
682.00€
144 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10370245
|
DWK Life Sciences
225538 |
0,8 oz., 24 ml | 52 mm | 2 po |
256.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
- Bouchons à clipser en PE basse densité préfixés
- Disponibles en plusieurs capacités et tailles de bouchons
Spécification
Transparent | |
Naturel | |
À sertir |
Verre | |
PEBD |