Learn More
DWK Life Sciences Flacon d’échantillons en verre Wheaton™
Code produit. 10370245
Click to view available options
Capacité:
0,1 oz., 4 ml
0,4 oz., 12 ml
0,8 oz., 24 ml
Hauteur (métrique):
27 mm
51 mm
52 mm
Hauteur (impériale):
1 po
2 po
Parfaits pour le prélèvement, le stockage et la présentation d‘échantillons en laboratoire ou sur le terrain. Les flacons d’échantillons avec bouchon à clipser Wheaton™ sont fabriqués en verre sodocalcique Wheaton™ 800 conforme aux normes USP type III.
  • Conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
  • Bouchons à clipser en PE basse densité préfixés
  • Disponibles en plusieurs capacités et tailles de bouchons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0,8 oz., 24 ml
Capacité (métrique) 24 ml
Capacité (impériale) 0,8 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 1,1 in
Matériau Verre
Couleur de bouchon Naturel
Hauteur (métrique) 52 mm
Hauteur (impériale) 2 po
Matériau du bouchon PEBD
Taille du bouchon 30 mm
Diamètre (métrique) 30 mm
Type de bouchon À sertir