Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs Potter-Elvehjem pour tissus Wheaton™ avec pilon radial dentelé
Le pilon en PTFE dentelé disperse l’homogénat dans le mortier cylindrique plus efficacement
304.00€ - 525.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté, PTFE |
---|---|
Type de produit | Broyeur pour tissus |
Code produit | Marque | Capacité | Diamètre (impériale) extérieur | Longueur (impériale) | Longueur (impériale) du tube | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Diamètre (impériale) extérieur | Longueur (impériale) | Longueur (impériale) du tube | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12411461
|
DWK Life Sciences
357979 |
0,33 oz., 10 ml | 0,62 in | 8,62 in | 2,91 in |
325.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 25-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11561305
|
DWK Life Sciences
357969 |
0,06 oz., 2 ml | 0,47 in | 7,99 in | 1,7 in |
304.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12491451
|
DWK Life Sciences
357974 |
0,16 oz., 5 ml | 0,51 in | 8,62 in | 2,59 in |
335.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12471461
|
DWK Life Sciences
357994 |
1,85 oz., 55 ml | 1,18 in | 10,4 in | 5,1 in |
525.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12431461
|
DWK Life Sciences
357984 |
0,5 oz., 15 ml | 0,74 in | 8,62 in | 3,3 in |
348.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les broyeurs sont fabriqués avec précision avec des pièces complètement interchangeables, ce qui facilite le remplacement des pièces.
- Mortier en verre borosilicaté à faible taux d’extraction
- Pilon radial dentelé en PTFE
- Pièces interchangeables
- Autoclavables
Informations sur la commande
L’espace de broyage dans la chambre de broyage est de 0,004 po à 0,006 po (0,1 à 0,15 mm). Les dents ont une profondeur allant de 0,020 à 0,025 po. Le diamètre de la tige en acier inox est de 0,25 po (6,3 mm).
Spécification
Verre borosilicaté, PTFE | |
Broyeur pour tissus |