Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs Potter-Elvehjem pour tissus Wheaton™ avec pilon radial dentelé
Le pilon en PTFE dentelé disperse l’homogénat dans le mortier cylindrique plus efficacement
Marque:  DWK Life Sciences 357984
Code produit. 12431461
  • 366.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 19-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les broyeurs sont fabriqués avec précision avec des pièces complètement interchangeables, ce qui facilite le remplacement des pièces.
  • Mortier en verre borosilicaté à faible taux d’extraction
  • Pilon radial dentelé en PTFE
  • Pièces interchangeables
  • Autoclavables
Informations sur la commande
L’espace de broyage dans la chambre de broyage est de 0,004 po à 0,006 po (0,1 à 0,15 mm). Les dents ont une profondeur allant de 0,020 à 0,025 po. Le diamètre de la tige en acier inox est de 0,25 po (6,3 mm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,74 in
0,5 oz.
Verre borosilicaté, PTFE
8,62 in
3,3 in
0,5 oz., 15 ml
19 mm
15 ml
Broyeur pour tissus
219 mm
84 mm