Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes Wheaton™ en PP - jaune
Bouchon à vis en PP adapté aux applications radiologiques
32.25€ - 360.00€
Spécification
Couleur | Jaune |
---|---|
Matériau | En PP |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Type de produit | Bouchon en PP |
Code produit | Marque | Finition de col | À utiliser avec (équipement) | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Finition de col | À utiliser avec (équipement) | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12466161
|
DWK Life Sciences
W242538-A |
13-425 | Flacon compte-gouttes en plastique | 1 000/boîte. |
341.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12466141
|
DWK Life Sciences
W242528-A |
20-410 | Flacon compte-gouttes en plastique | 1 000/boîte. |
360.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12456121
|
DWK Life Sciences
W242518-A |
15-415 | Flacon compte-gouttes en plastique | 1 000/boîte. |
347.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10438784
|
DWK Life Sciences
W242508-A |
8-425 | Flacon compte-gouttes en plastique | 1 000/boîte. |
306.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10151443
|
DWK Life Sciences
242508 |
8-425 | Flacon compte-gouttes en plastique | 100/boîte |
32.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10774084
|
DWK Life Sciences
242518 |
15-415 | Flacon compte-gouttes | 100/boîte |
32.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12448842
|
DWK Life Sciences
242528 |
20-410 | Flacon compte-gouttes | 100/boîte |
39.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11571245
|
DWK Life Sciences
242538 |
13-425 | Flacon compte-gouttes en plastique | 100/boîte |
35.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Conditionnés en boîte de 100 ou 1000
Spécification
Jaune | |
En PP | |
ISO 9001 | |
Bouchon en PP |