Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes Wheaton™ en PP - jaune
Click to view available options
Finition de col:
13-425
15-415
20-410
8-425
À utiliser avec (équipement):
Flacon compte-gouttes
Flacon compte-gouttes en plastique
Nbre par carton:
100/boîte
1 000/boîte.
Description
- Conditionnés en boîtes de 100 ou 1 000
Spécification
Spécification
Couleur | Jaune |
Matériau | PP |
Nbre par carton | 1 000/boîte. |
Finition de col | 20-410 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Type de produit | Bouchon en PP |
À utiliser avec (équipement) | Flacon compte-gouttes en plastique |