Learn More
DWK Life Sciences Bouchons en PP pour flacons S/T Wheaton™
Pour une utilisation avec les flacons de diagnostic en verre Wheaton
56.35€ - 88.70€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
Nbre par carton | 300/boîte |
Finition de col | 20-400 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
À utiliser avec (équipement) | Flacons de diagnostic à col vissant |
Code produit | Marque | Couleur | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11784229
|
DWK Life Sciences
240716-01 |
Noir | Bouchon avec opercule |
79.40€
300 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11794229
|
DWK Life Sciences
240706-01 |
Noir | Bouchon fermé sur le dessus |
56.35€
300 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11581235
|
DWK Life Sciences
240716-02 |
Blanc | Bouchon avec opercule |
88.70€
300 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11511105
|
DWK Life Sciences
240706-02 |
Blanc | Bouchon fermé sur le dessus |
65.75€
300 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Beschreibung
- Non revêtus
- Bouchons ouverts ou fermés sur le dessus
- 20-400 à vis
- Autoclavables
Spezifikation
PP | |
20-400 | |
Flacons de diagnostic à col vissant |
300/boîte | |
ISO 9001 |