Learn More
DWK Life Sciences Bouchons en PP pour flacons S/T Wheaton™
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Type de bouchon:
Bouchon avec opercule
Bouchon fermé sur le dessus
Description
- Non revêtus
- Bouchons ouverts ou fermés sur le dessus
- 20-400 à vis
- Autoclavables
Spécification
Spécification
Couleur | Blanc |
Matériau | PP |
Nbre par carton | 300/boîte |
Finition de col | 20-400 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
À utiliser avec (équipement) | Flacons de diagnostic à col vissant |
Type de bouchon | Bouchon fermé sur le dessus |