Learn More
DWK Life Sciences Pièces de rechange pour chambre de broyage Wheaton™ pour broyeurs coniques pour tissus avec pilons en PTFE
Chambre de broyage de rechange pour broyeurs coniques pour tissus avec pilon en résine fluoropolymère
134.00€ - 158.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type de produit | Chambre de broyage |
À utiliser avec (application) | Broyeur pour tissus conique avec pilon en PTFE |
À utiliser avec (équipement) | Broyeur pour tissus conique |
Code produit | Marque | Capacité | Longueur (impériale) du tube | Diamètre du tube (impériale) extérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Longueur (impériale) du tube | Diamètre du tube (impériale) extérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11758272
|
DWK Life Sciences
358132 |
0,03 oz., 1 ml | 1,9 in | 0,43 in |
134.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 25-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11738282
|
DWK Life Sciences
358140 |
0,16 oz., 5 ml | 3,6 in | 0,51 in |
158.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 25-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11758282
|
DWK Life Sciences
358144 |
0,5 oz., 15 ml | 4,48 in | 0,7 in |
147.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 25-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Les broyeurs sont disponibles avec des pilons en verre ou en résine de fluoropolymère
- Les pilons en verre sont idéals pour l‘homogénéisation de cœurs, de muscles, de poumons, de peau et de tissus végétaux
- Les pilons en résine fluoropolymère sont parfaits pour une utilisation avec des tissus mous tels que le cerveau et sont dotés d’une tige en acier inox d’un diamètre de 6,3 mm (1/4 po)
- La chambre de broyage est en verre borosilicaté à faible taux d’extraction
- La pointe conique de la chambre de broyage permet une réduction initiale, suivie d’un passage dans la section cylindrique pour l’étape d’homogénéisation finale
- Lorsque le pilon est “abaissé” à l’intérieur de la chambre de broyage, l’espace de broyage est uniforme, de 0,102 à 0,152 mm (0,004 à 0,006 po)
Spécification
Verre borosilicaté | |
Chambre de broyage | |
Broyeur pour tissus conique avec pilon en PTFE | |
Broyeur pour tissus conique |