Learn More
DWK Life Sciences Pièces de rechange pour chambre de broyage Wheaton™ pour broyeurs coniques pour tissus avec pilons en PTFE
Chambre de broyage de rechange pour broyeurs coniques pour tissus avec pilon en résine fluoropolymère
Marque: DWK Life Sciences 358140
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les broyeurs sont disponibles avec des pilons en verre ou en résine de fluoropolymère
- Les pilons en verre sont idéals pour l‘homogénéisation de cœurs, de muscles, de poumons, de peau et de tissus végétaux
- Les pilons en résine fluoropolymère sont parfaits pour une utilisation avec des tissus mous tels que le cerveau et sont dotés d’une tige en acier inox d’un diamètre de 6,3 mm (1/4 po)
- La chambre de broyage est en verre borosilicaté à faible taux d’extraction
- La pointe conique de la chambre de broyage permet une réduction initiale, suivie d’un passage dans la section cylindrique pour l’étape d’homogénéisation finale
- Lorsque le pilon est “abaissé” à l’intérieur de la chambre de broyage, l’espace de broyage est uniforme, de 0,102 à 0,152 mm (0,004 à 0,006 po)
Spécification
0,16 oz. | |
Verre borosilicaté | |
Broyeur pour tissus conique avec pilon en PTFE | |
3,6 in | |
0,51 in | |
0,16 oz., 5 ml |
5 ml | |
Chambre de broyage | |
Broyeur pour tissus conique | |
93 mm | |
13 mm |