Learn More
DWK Life Sciences Flacons gradués Valumetric™ Wheaton™ : Sans capsule
Pour le stockage et les échantillons de solides, de matériaux en poudre sèche et de liquides
92.10€ - 400.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre |
Couleur de bouchon | Noir |
Joint de fermeture | Poly-scellement |
Matériau du bouchon | Phénolique |
Code produit | Marque | Capacité | Hauteur (métrique) | Hauteur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Hauteur (métrique) | Hauteur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12309889
|
DWK Life Sciences
W216989 |
1 oz, 30 ml | 68 mm | 2,6 in |
400.00€
432 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12319889
|
DWK Life Sciences
W216990 |
2 oz., 60 ml | 83 mm | 3,2 in |
289.00€
288 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12329889
|
DWK Life Sciences
W216991 |
4 oz., 125 ml | 102 mm | 4 in |
170.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12339889
|
DWK Life Sciences
W216992 |
8 oz., 250 ml | 127 mm | 5 po |
149.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12349889
|
DWK Life Sciences
W216993 |
16 oz., 500 ml | 145 mm | 5,7 in |
92.10€
48 pièces |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Parfaits comme flacons d’échantillons
- Utiles pour les poudres sèches, les échantillons de sols et le stockage des échantillons
- Fabriqués à partir de verre Wheaton 800 conforme aux exigences de la norme USP type III
- Gradués en ml et en oz.
Bouchon phénolique noir autoclavable avec joint en caoutchouc
Spécification
Transparent | |
Noir | |
Phénolique |
Verre | |
Poly-scellement | |
Bouchon à vis |