Learn More
DWK Life Sciences Flacons gradués Valumetric™ Wheaton™ : Sans capsule
Click to view available options
Capacité:
16 oz., 500 ml
1 oz, 30 ml
2 oz., 60 ml
4 oz., 125 ml
8 oz., 250 ml
Hauteur (métrique):
68 mm
83 mm
102 mm
127 mm
145 mm
Hauteur (impériale):
2,6 in
3,2 in
4 in
5 po
5,7 in
Description
- Parfaits comme flacons d’échantillons
- Utiles pour les poudres sèches, les échantillons de sols et le stockage des échantillons
- Fabriqués à partir de verre Wheaton 800 conforme aux exigences de la norme USP type III
- Gradués en ml et en oz.
Bouchon phénolique noir autoclavable avec joint en caoutchouc
Spécification
Spécification
Capacité | 1 oz, 30 ml |
Capacité (métrique) | 30 ml |
Capacité (impériale) | 1 oz |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 1,3 in |
Matériau | Verre |
Couleur de bouchon | Noir |
Hauteur (métrique) | 68 mm |
Hauteur (impériale) | 2,6 in |
Joint de fermeture | Poly-scellement |