Learn More
DWK Life Sciences Flacons de culture / de laboratoire gradués Wheaton™ : Verre transparent, avec bouchon revêtu de caoutchouc (autoclavable)
Flacons robustes peu encombrants
331.00€ - 503.00€
Spécification
Couleur | Transparents |
---|---|
Matériau | Verre |
Couleur de bouchon | Noir |
Certifications/Conformité | USP type 1 |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11798789
|
DWK Life Sciences
219755 |
125 ml | 33-430 mm |
503.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11708799
|
DWK Life Sciences
219757 |
250 ml | 33-430 mm |
389.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11718799
|
DWK Life Sciences
219759 |
500 ml | 33-430 mm |
331.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10136230
|
DWK Life Sciences
219760 |
1000 ml | 38-430 mm |
402.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Flacons robustes peu encombrants
- Flacon en verre borosilicaté transparent avec graduations et zone d’écriture
- Parois épaisses pour prévenir la casse
- Plus robuste que les flacons Erlenmeyer
- La base de plus petit diamètre permet d’économiser de l’espace dans les stérilisateurs et les congélateurs
- Grande ouverture, lèvre spéciale, épaulements inclinés
- Graduation en ml pour indiquer les volumes approximatifs
- Les poignées du flacon de 1 litre permettent une manipulation aisée
Compliance
Conforme aux normes USP type 1.
Spécification
Transparents | |
Noir | |
Oui | |
Phénolique |
Verre | |
USP type 1 | |
Caoutchouc | |
Bouchon à vis |