Learn More
DWK Life Sciences Flacons de culture / de laboratoire gradués Wheaton™ : Verre transparent, avec bouchon revêtu de caoutchouc (autoclavable)
Code produit. 10136230
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
33-430 mm
38-430 mm
Flacons robustes peu encombrants
  • Flacon en verre borosilicaté transparent avec graduations et zone d’écriture
  • Parois épaisses pour prévenir la casse
  • Plus robuste que les flacons Erlenmeyer
  • La base de plus petit diamètre permet d’économiser de l’espace dans les stérilisateurs et les congélateurs
  • Grande ouverture, lèvre spéciale, épaulements inclinés
  • Graduation en ml pour indiquer les volumes approximatifs
  • Les poignées du flacon de 1 litre permettent une manipulation aisée
Compliance
Conforme aux normes USP type 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 33,8 oz., 1000 ml
Capacité (métrique) 1000 ml
Capacité (impériale) 33,8 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 4,05 in
Matériau Verre
Couleur de bouchon Noir
Certifications/Conformité USP type 1
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Forme Rond
Hauteur (métrique) 235 mm
Type de produit Flacon pour milieu de culture
Hauteur (impériale) 9,25 in
Joint de fermeture Caoutchouc
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 103 mm
Type de bouchon Bouchon à vis