Learn More
DWK Life Sciences Flacons de culture / de laboratoire gradués Wheaton™ : Transparent, avec bouchon phénolique revêtu de caoutchouc revêtu de PTFE (autoclavable)
Flacons robustes peu encombrants
368.00€ - 454.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre |
Couleur de bouchon | Noir |
Certifications/Conformité | USP type 1 |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10245022
|
DWK Life Sciences
219815 |
125 ml |
369.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
10205072
|
DWK Life Sciences
219817 |
250 ml |
417.03€
48 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
10570273
|
DWK Life Sciences
219819 |
500 ml |
368.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
10590653
|
DWK Life Sciences
219820 |
1000 ml |
454.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 17-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
Flacons robustes peu encombrants
- Flacon en verre borosilicaté transparent avec graduations et zone d’écriture
- Parois épaisses pour prévenir la casse
- Plus robuste que les flacons Erlenmeyer
- La base de plus petit diamètre permet d’économiser de l’espace dans les stérilisateurs et les congélateurs
- Grande ouverture, lèvre spéciale, épaulements inclinés
- Graduation en ml pour indiquer les volumes approximatifs
- Les poignées du flacon de 1 litre permettent une manipulation aisée
Compliance
Conforme aux normes USP type 1.
Spécification
Transparent | |
Noir | |
Oui | |
Bouchon à vis |
Verre | |
USP type 1 | |
Phénolique |