Learn More
DWK Life Sciences Flacons de culture / de laboratoire gradués Wheaton™ : Transparent, avec bouchon phénolique revêtu de caoutchouc revêtu de PTFE (autoclavable)
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Diamètre (métrique):
55 mm
67 mm
88 mm
103 mm
Hauteur (métrique):
123 mm
152 mm
192 mm
235 mm
Description
Flacons robustes peu encombrants
- Flacon en verre borosilicaté transparent avec graduations et zone d’écriture
- Parois épaisses pour prévenir la casse
- Plus robuste que les flacons Erlenmeyer
- La base de plus petit diamètre permet d’économiser de l’espace dans les stérilisateurs et les congélateurs
- Grande ouverture, lèvre spéciale, épaulements inclinés
- Graduation en ml pour indiquer les volumes approximatifs
- Les poignées du flacon de 1 litre permettent une manipulation aisée
Compliance
Conforme aux normes USP type 1.
Spécification
Spécification
Capacité | 17 oz, 500 ml |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 17 oz |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 3,46 in |
Matériau | Verre |
Couleur de bouchon | Noir |
Certifications/Conformité | USP type 1 |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Autoclavables |