Learn More
DWK Life Sciences Flacons unidose en verre Wheaton™
Fabriqués en verre sodocalcique ambré WHEATON 900 conforme aux exigences de l’USP de type III.
351.00€ - 427.00€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Type de bouchon | Bouchon de sécurité inviolable |
Certifications/Conformité | USP type III |
Code produit | Marque | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11551225
|
DWK Life Sciences
226733 |
8 dr |
427.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11541225
|
DWK Life Sciences
226732 |
4 dr |
351.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ouverture de 28,5 mm de dia. ext.
- S’utilise avec un bouchon de sécurité inviolable WHEATON
- Grande surface d’étiquetage pour faciliter l’identification des produits
- Fabriqués en verre sodocalcique ambré WHEATON 900 conforme aux exigences de l’USP de type III.
Spécification
Ambré | |
Verre sodocalcique | |
Bouchon de sécurité inviolable | |
USP type III |