Learn More
DWK Life Sciences Flacons unidose en verre Wheaton™
Fabriqués en verre sodocalcique ambré WHEATON 900 conforme aux exigences de l’USP de type III.
Marque: DWK Life Sciences 226732
327.75 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ouverture de 28,5 mm de dia. ext.
- S’utilise avec un bouchon de sécurité inviolable WHEATON
- Grande surface d’étiquetage pour faciliter l’identification des produits
- Fabriqués en verre sodocalcique ambré WHEATON 900 conforme aux exigences de l’USP de type III.
Spécification
Ambré | |
Verre sodocalcique | |
4 dr | |
42 mm |
32 mm | |
15,0 mL | |
Bouchon de sécurité inviolable | |
USP type III |