Learn More
DWK Life Sciences Flacons de culture en verre Wheaton™
Les flacons de culture sont dotés de bouchons à vis à jupe profonde pour permettre une manipulation plus sûre et plus fiable lors de l’utilisation de matériaux infectieux
147.00€ - 197.00€
Spécification
Matériau (doublure) | Caoutchouc 14B |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre borosilicaté |
Type de filetage | À vis |
Matériau du bouchon | Phénolique |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10215392
|
DWK Life Sciences
225145 |
12 ml | 3,2 dr. |
186.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10241613
|
DWK Life Sciences
225144 |
8 ml | 2,2 dr. | N/A | N/A | N/A | |||||
11794259
|
DWK Life Sciences
225142 |
4 ml | 1,08 dr. |
147.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton 33
- Bouchon à vis phénolique noir à jupe profonde avec revêtement en caoutchouc 14B
- Autoclavables
Spécification
Caoutchouc 14B | |
Verre borosilicaté | |
Phénolique | |
Bouchon à vis |
Transparent | |
À vis | |
Autoclavable | |
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons de culture en verre Wheaton™