Learn More
DWK Life Sciences Flacons de culture en verre Wheaton™
Les flacons de culture sont dotés de bouchons à vis à jupe profonde pour permettre une manipulation plus sûre et plus fiable lors de l’utilisation de matériaux infectieux
Marque: DWK Life Sciences 225142
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton 33
- Bouchon à vis phénolique noir à jupe profonde avec revêtement en caoutchouc 14B
- Autoclavables
Spécification
Caoutchouc 14B | |
15 mm | |
4 ml | |
1,08 dr. | |
Autoclavables | |
49 mm |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
Phénolique | |
Bouchon à vis | |
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A |