Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Dounce Dura-Grind™ Tissue Grinder
An alternative to glass tissue grinders
875.00€ - 905.00€
Spécification
Longueur (impériale) | 6,73 in |
---|---|
Longueur (impériale) du tube | 4,48 in |
Longueur (métrique) | 171mm |
Longueur (métrique) du tube | 114mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10682963
|
DWK Life Sciences
357572 |
0,23 oz, 7 ml | |||||||
10149611
|
DWK Life Sciences
357574 |
0,5 oz, 15 ml |
875.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Precision machining from number 316 stainless steel provides a rugged alternative to glass Dounce tissue grinders
- Single pestle and mortar are supplied as a matched set to exacting tolerance of 0.013mm
- Smooth pestle action requires less effort than glass tissue grinders
- Mortar has a flat bottom allowing it to stand upright
- Unit cannot be autoclaved/sterilized
- Overall length, 171mm
Spécification
6,73 in | |
171mm | |
Acier inoxydable | |
35mm |
4,48 in | |
114mm | |
1,37 in |