Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Dounce Dura-Grind™ Tissue Grinder
An alternative to glass tissue grinders
Marque:  DWK Life Sciences 357572
Code produit. 10682963
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
L’usinage de précision à partir de l’acier inoxydable numéro 316 offre une alternative robuste aux broyeurs de tissus Dounce en verre
  • Le pilon et le mortier uniques sont fournis sous la forme d’un ensemble apparié pour une tolérance exacte de 0,013 mm
  • L’action du pilon lisse nécessite moins d’effort que les broyeurs de tissus en verre
  • Le mortier possède un fond plat lui permettant de rester droit
  • L’unité ne peut pas être autoclavée/stérilisée
  • Longueur totale : 171 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,23 oz.
4,48 in
114mm
Acier inoxydable
35mm
0,23 oz, 7 ml
6,73 in
171mm
1,37 in
7mL