Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Cryule™ Disposable Freezer Boxes
Use in freezers or at room temperature
145.00€ - 189.00€
Spécification
Description | Jetable |
---|---|
Matériau | Carton gris |
Forme | Carré |
Type | Boîte pour congélateur KeepIT™-100 |
À utiliser avec (application) | Stockage des flacons cryogéniques au congélateur ou à température ambiante |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12623415
|
DWK Life Sciences
651492 |
5 x 5 x 1,75 in (12,7 x 12,7 x 4,4 cm) |
145.00€
15 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11612919
|
DWK Life Sciences
651490 |
5 x 5 x 1,25 in (12,7 x 12,7 x 3,2 cm) |
189.00€
15 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Use in freezers or at room temperature
- Stores 1 and 2mL cryogenic vials
- Holds 81 freestanding or round bottom vials
- Cardboard boxes withstand liquid nitrogen temperatures to -196°C (-320.8°F)
- Polyethylene coated chipboard box for use with vapor phase of liquid nitrogen
Spécification
Jetable | |
Carré | |
Stockage des flacons cryogéniques au congélateur ou à température ambiante | |
5 in | |
5 in |
Carton gris | |
Boîte pour congélateur KeepIT™-100 | |
81 Flacons cryogéniques autoportants ou à fond rond | |
12,7 cm | |
12,7 cm |