Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Cryule™ Disposable Freezer Boxes
Use in freezers or at room temperature
Marque: DWK Life Sciences 651490
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Use in freezers or at room temperature
- Contient des flacons cryogéniques de 1 et 2 ml
- Contient 81 flacons sur pied ou à fond rond
- Les boîtes en carton résistent à des températures d’azote liquide jusqu’à -196°C (-320,8°F)
- Boîte en aggloméré revêtu de polyéthylène pour une utilisation en phase vapeur d’azote liquide
Spécification
Jetable | |
Carré | |
Stockage des flacons cryogéniques au congélateur ou à température ambiante | |
-320,8°F | |
5 x 5 x 1,25 in (12,7 x 12,7 x 3,2 cm) | |
12,7 cm | |
12,7 cm | |
3,2 cm |
Carton gris | |
Boîte pour congélateur KeepIT™-100 | |
81 Flacons cryogéniques autoportants ou à fond rond | |
-196°C | |
5 in | |
5 in | |
1,25 in |