Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Connection With Black Phenolic Caps
Le connecteur à filetage à vis Wheaton Connection™ relie en toute sécurité deux composants en verre fileté extérieur sans crochets, ressorts ou pinces.La configuration du bouchon à vis crée un joint étanche au vide et sans graisse.
133.00€ - 249.00€
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12477371
|
DWK Life Sciences
W125495 |
13-425, 22-400 |
200.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12694773
|
DWK Life Sciences
125500 |
24-400, 24-400 |
249.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12495442
|
DWK Life Sciences
125499 |
20-400, 24-400 |
235.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12465442
|
DWK Life Sciences
125494 |
13-425, 20-400 |
133.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12475442
|
DWK Life Sciences
125496 |
13-425, 24-400 |
230.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Inert contact surface
- Easy to assemble
- Connection can be used under moderate pressure to generate a gas or deliver a reagent under an inert atmosphere
- Phenolic connectors have a working temperature of up to 180°C
- Autoclavable