Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Connection With Black Phenolic Caps
Le connecteur à filetage à vis Wheaton Connection™ relie en toute sécurité deux composants en verre fileté extérieur sans crochets, ressorts ou pinces.La configuration du bouchon à vis crée un joint étanche au vide et sans graisse.
Marque: DWK Life Sciences 125494
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Surface de contact inerte
- Montage facile
- La connexion peut être utilisée à une pression modérée pour générer un gaz ou pour délivrer un réactif dans une atmosphère inerte
- Les connecteurs phénoliques ont une température de fonctionnement allant jusqu’à 180°C
- Autoclavables
Spécification
Utilisée sous une pression modérée pour générer un gaz ou délivrer un réactif dans une atmosphère inerte | |
Connecteur | |
13-425, 20-400 |