Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Connection With Black Phenolic Caps
Le connecteur à filetage à vis Wheaton Connection™ relie en toute sécurité deux composants en verre fileté extérieur sans crochets, ressorts ou pinces.La configuration du bouchon à vis crée un joint étanche au vide et sans graisse.
Marque:  DWK Life Sciences 125496
Code produit. 12475442
  • 230.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Surface de contact inerte
  • Montage facile
  • La connexion peut être utilisée à une pression modérée pour générer un gaz ou pour délivrer un réactif dans une atmosphère inerte
  • Les connecteurs phénoliques ont une température de fonctionnement allant jusqu’à 180°C
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Utilisée sous une pression modérée pour générer un gaz ou délivrer un réactif dans une atmosphère inerte
Connecteur
13-425, 24-400