Learn More
DWK Life Sciences Cuves droites transparentes avec bouchons à doublure en polyvinyle Wheaton™
Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
52.15€ - 252.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre |
Couleur de bouchon | Blanc |
Joint de fermeture | Poly/Vinyle |
Matériau du bouchon | PP |
Code produit | Marque | Capacité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10425595
|
DWK Life Sciences
W216914 |
2 oz, 60 ml | Conditionnés en vrac |
252.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10717944
|
DWK Life Sciences
W216903 |
2 oz., 60 ml | Boîte pratique |
52.50€
24 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10386942
|
DWK Life Sciences
W216904 |
4 oz., 125 ml | Boîte pratique |
66.30€
24 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10051332
|
DWK Life Sciences
W216905 |
8 oz., 250 ml | Boîte pratique |
134.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10768324
|
DWK Life Sciences
W216906 |
16 oz., 500 ml | Boîte pratique |
52.15€
12 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10133342
|
DWK Life Sciences
W216907 |
32 oz., 1000 ml | Boîte pratique |
213.00€
12 pièces |
N/A | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
Excellents pour le stockage de matériaux secs et les échantillons, visibles à travers le verre sodocalcique transparent de type III
- Les cols larges permettent un accès facile au contenu lors de l’utilisation de cuillères ou spatules
Chaque boîte de flacon pratique comprend des étiquettes de signalisation des matières dangereuses visant à assurer une bonne identification du contenu et des étiquettes inviolables pour protéger l’intégrité des échantillons dans les véhicules de transport ou en stockage à long terme
Informations sur la commande
Les bouchons peuvent être commandés séparément.
Compliance
Verre sodocalcique transparent USP de type III
Spécification
Transparent | |
Blanc | |
PP |
Verre | |
Poly/Vinyle | |
Bouchon à vis |