Learn More
DWK Life Sciences Cuves droites transparentes avec bouchons à doublure en polyvinyle Wheaton™
Click to view available options
Capacité:
16 oz., 500 ml
2 oz, 60 ml
2 oz., 60 ml
32 oz., 1000 ml
4 oz., 125 ml
8 oz., 250 ml
Conditionnement:
Boîte pratique
Conditionnés en vrac
Description
Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
Excellents pour le stockage de matériaux secs et les échantillons, visibles à travers le verre sodocalcique transparent de type III
- Les cols larges permettent un accès facile au contenu lors de l’utilisation de cuillères ou spatules
Chaque boîte de flacon pratique comprend des étiquettes de signalisation des matières dangereuses visant à assurer une bonne identification du contenu et des étiquettes inviolables pour protéger l’intégrité des échantillons dans les véhicules de transport ou en stockage à long terme
Informations sur la commande
Les bouchons peuvent être commandés séparément.
Compliance
Verre sodocalcique transparent USP de type III
Spécification
Spécification
Capacité | 32 oz., 1000 ml |
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Capacité (impériale) | 32 oz |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 3,74 in |
Matériau | Verre |
Conditionnement | Boîte pratique |
Couleur de bouchon | Blanc |
Hauteur (métrique) | 170 mm |
Hauteur (impériale) | 6,69 in |