Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis phénoliques noirs Wheaton™ avec joint Poly-Seal en PE
Le revêtement de cône unique offre un très bon maintien du couple et d’excellentes caractéristiques d’étanchéité
67.85€ - 163.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | Phénolique |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
À utiliser avec (équipement) | Flacon |
Joint de fermeture | Polyéthylène |
Code produit | Marque | Finition de col | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Finition de col | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12433881
|
DWK Life Sciences
240181 |
38-430 | 100/boîte |
163.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12413881
|
DWK Life Sciences
240119 |
28-400 | 100/boîte. |
118.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11759685
|
DWK Life Sciences
239251 |
18-400 | 144/boîte |
68.25€
144 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11724219
|
DWK Life Sciences
239249 |
13-425 | 144/boîte |
67.85€
144 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Le liner Poly-Seal est fabriqué à partir de PEBD
- Bouchon à vis
- Phénoliques
- Couleur : noir
Pour les applications antifuites, il est recommandé de tester le liner avant utilisation
Spécification
Noir | |
ISO 9001 | |
Polyéthylène |
Phénolique | |
Flacon | |
Bouchon à vis |