Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis phénoliques noirs Wheaton™ avec joint Poly-Seal en PE
Click to view available options
Finition de col:
13-425
18-400
28-400
38-430
Nbre par carton:
100/boîte
100/boîte.
144/boîte
Description
- Le liner Poly-Seal est fabriqué à partir de PEBD
- Bouchon à vis
- Phénoliques
- Couleur : noir
Pour les applications antifuites, il est recommandé de tester le liner avant utilisation
Spécification
Spécification
Couleur | Noir |
Matériau | Phénolique |
Nbre par carton | 144/boîte |
Finition de col | 18-400 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
À utiliser avec (équipement) | Flacon |
Joint de fermeture | Polyéthylène |
Type de bouchon | Bouchon à vis |