Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis phénoliques noirs Wheaton™ avec joints en caoutchouc revêtus de PTFE 14B pour flacons E-Z Ex-Traction™
Conçus pour garantir une sécurité absolue du produit.
241.00€ - 1085.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | Phénolique |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Joint de fermeture | PTFE / caoutchouc |
Code produit | Marque | Finition de col | À utiliser avec (équipement) | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Finition de col | À utiliser avec (équipement) | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10757443
|
DWK Life Sciences
W240820 |
13-425 | Flacon de 2 et 4 ml | 250/boîte |
378.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10727633
|
DWK Life Sciences
W240821 |
13-425 | Flacon de 2 et 4 ml | 1000/boîte |
1000.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10393363
|
DWK Life Sciences
W240822 |
15-425 | Flacon de 8 ml | 250/boîte |
305.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10140203
|
DWK Life Sciences
W240823 |
15-425 | Flacon de 8 ml | 1000/boîte |
1085.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10303563
|
DWK Life Sciences
W240824 |
22-400 | Flacon de 10 ml | 100/boîte |
241.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10313563
|
DWK Life Sciences
W240825 |
22-400 | Flacon de 10 ml | 500/boîte |
1040.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 24-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10742973
|
DWK Life Sciences
240418 |
24-400 | Flacon de 20 ml | 100/boîte |
378.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10477403
|
DWK Life Sciences
W240827 |
24-400 | Flacon de 20 ml | 500/boîte |
1080.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Conçus pour garantir une sécurité absolue du produit.
- Autoclavables
- Joint en caoutchouc styrène-butadiène revêtu de PTFE
- Excellente résistance chimique
Spécification
Noir | |
Phénolique | |
ISO 9001 | |
PTFE / caoutchouc |