Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis phénoliques noirs Wheaton™ avec joints en caoutchouc revêtus de PTFE 14B pour flacons E-Z Ex-Traction™
Click to view available options
Finition de col:
13-425
15-425
22-400
24-400
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 10 ml
Flacon de 2 et 4 ml
Flacon de 20 ml
Flacon de 8 ml
Nbre par carton:
100/boîte
1000/boîte
250/boîte
500/boîte
Description
Conçus pour garantir une sécurité absolue du produit.
- Autoclavables
- Joint en caoutchouc styrène-butadiène revêtu de PTFE
- Excellente résistance chimique
Spécification
Spécification
Couleur | Noir |
Matériau | Phénolique |
Nbre par carton | 100/boîte |
Finition de col | 22-400 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Autoclavable |
Type de produit | Bouchon à vis |
À utiliser avec (équipement) | Flacon de 10 ml |
Joint de fermeture | PTFE / caoutchouc |