Learn More
DWK Life Sciences Flacons à col large ambrés avec bouchons revêtus de PP / PTFE Wheaton™
Verre ambré pour le stockage des poudres photosensibles
48.10€ - 241.00€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Couleur de bouchon | Blanc |
Joint de fermeture | PTFE / polypropylène |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Code produit | Marque | Capacité | Diamètre (impériale) | Taille du bouchon | Hauteur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Diamètre (impériale) | Taille du bouchon | Hauteur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10532193
|
DWK Life Sciences
W216945 |
1 oz, 30 ml | 1,45 in | 28-400 mm | 2,63 in |
176.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10434672
|
DWK Life Sciences
W216946 |
2 oz., 60 ml | 1,73 in | 33-400 mm | 3,03 in |
48.10€
24 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10542193
|
DWK Life Sciences
W216947 |
4 oz., 125 ml | 2,12 in | 38-400 mm | 3,81 in |
241.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10444672
|
DWK Life Sciences
W216948 |
8 oz., 250 ml | 2,59 in | 45-400 mm | 4,76 in |
87.75€
24 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10153582
|
DWK Life Sciences
W216949 |
16 oz., 500 ml | 3,14 in | 53-400 mm | 5,82 in |
56.20€
12 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12841144
|
DWK Life Sciences
W216950 |
32 oz., 1000 ml | 3,89 in | 53-400 mm | 7,08 in |
84.10€
12 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Verre ambré pour le stockage des poudres photosensibles.
- Verre sodocalcique USP de type III
- Permet un retrait facile du contenu
Spécification
Ambré | |
Blanc | |
Polypropylène |
Verre sodocalcique | |
PTFE / polypropylène | |
Bouchon à vis |