Learn More
DWK Life Sciences Flacons à col large ambrés avec bouchons revêtus de PP / PTFE Wheaton™
Click to view available options
Capacité:
16 oz., 500 ml
1 oz, 30 ml
2 oz., 60 ml
32 oz., 1000 ml
4 oz., 125 ml
8 oz., 250 ml
Diamètre (impériale):
1,45 in
1,73 in
2,12 in
2,59 in
3,14 in
3,89 in
Taille du bouchon:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Hauteur (impériale):
2,63 in
3,03 in
3,81 in
4,76 in
5,82 in
7,08 in
Description
Verre ambré pour le stockage des poudres photosensibles.
- Verre sodocalcique USP de type III
- Permet un retrait facile du contenu
Spécification
Spécification
Capacité | 4 oz., 125 ml |
Capacité (métrique) | 125 ml |
Capacité (impériale) | 4 oz |
Couleur | Ambré |
Diamètre (impériale) | 2,12 in |
Matériau | Verre sodocalcique |
Couleur de bouchon | Blanc |
Certifications/Conformité | USP type III |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |