Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flacons d'échantillonneur automatique 8 x 40 mm, sans bouchons
Chromatography vials designed for trouble-free operation in most autosamplers
156.86€ - 365.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
---|---|
Hauteur (impériale) | 1,57 in |
Comprend | Flacons uniquement ; Les casquettes sont vendues séparément. |
Type de bouchon | Bouchons |
Hauteur (métrique) | 40 mm |
Code produit | Marque | Quantité | Matériau | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Matériau | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12664793
|
DWK Life Sciences
225242 |
Lot de 1000 | PP | 0,7 mL | Naturel |
365.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10773447
|
DWK Life Sciences
W225243 |
500/boîte | Verre borosilicaté | 1 mL | Transparent |
156.86€
1000 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Diameter: 8mm
- Height: 40mm
- Stopper: Plug
Spécification
8 mm | |
Flacons uniquement ; Les casquettes sont vendues séparément. | |
40 mm |
1,57 in | |
Bouchons | |
8 mm |