Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flacons d'échantillonneur automatique 8 x 40 mm, sans bouchons
Chromatography vials designed for trouble-free operation in most autosamplers
Marque: DWK Life Sciences W225243
113.37 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Diamètre : 8mm
- Hauteur : 40mm
- Bouchon : Bouchons
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
Pour un fonctionnement sans problème dans la plupart des échantillonneurs automatiques | |
Flacons uniquement ; Les casquettes sont vendues séparément. | |
40 mm | |
8 mm |
8 mm | |
1 mL | |
1,57 in | |
Bouchons | |
500/boîte |