Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Accessoires et ensemble de filtration 47 mm
Conçu pour le filtrage de solutions visqueuses ou protéiques pour la production de filtrat ultra-propre. L’ensemble de filtration Wheaton™ 47 mm et les accessoires sont fabriqués en matériaux de haute qualité.
30.45€ - 697.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Ensemble de filtration 47 mm |
---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11718859
|
DWK Life Sciences
419362 |
Base |
111.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11764139
|
DWK Life Sciences
419366 |
Joint de porte-filtre |
30.45€
6 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12411581
|
DWK Life Sciences
419370 |
Ensemble de filtration, entonnoir en PTFE |
405.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12431581
|
DWK Life Sciences
419374 |
Entonnoir |
200.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11561315
|
DWK Life Sciences
419347 |
Ensemble de filtration, support fritté |
697.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Conçu pour le filtrage de solutions visqueuses ou protéiques pour la production de filtrat ultra-propre.L’ensemble de filtration Wheaton™ 47 mm et les accessoires sont fabriqués à partir de matériaux de la plus haute qualité.
- Comprend un entonnoir gradué de 300 ml
- Comprend un joint de porte-filtre en PTFE
- Comprend une pince anodisée et un bouchon en silicone n° 8
- Comprend un support en acier inoxydable 316 avec une grille à mailles 120
Spécification
Ensemble de filtration 47 mm |