Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Accessoires et ensemble de filtration 47 mm
Conçu pour le filtrage de solutions visqueuses ou protéiques pour la production de filtrat ultra-propre. L’ensemble de filtration Wheaton™ 47 mm et les accessoires sont fabriqués en matériaux de haute qualité.
Marque:  DWK Life Sciences 419347
301.13 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11561315
  • 697.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Conçu pour le filtrage de solutions visqueuses ou protéiques pour la production de filtrat ultra-propre.L’ensemble de filtration Wheaton™ 47 mm et les accessoires sont fabriqués à partir de matériaux de la plus haute qualité.
  • Comprend un entonnoir gradué de 300 ml
  • Comprend un joint de porte-filtre en PTFE
  • Comprend une pince anodisée et un bouchon en silicone n° 8
  • Comprend un support en acier inoxydable 316 avec une grille à mailles 120
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Ensemble de filtration 47 mm
40 à 60 μm
Une base de support en verre fritté à grosse porosité (de 40 à 60 mu;m), un entonnoir gradué de 300 ml, une pince en aluminium anodisé, un bouchon en silicone n° 8, un raccord de tuyau pour une tubulure de 0,25 po de diamètre interne
Ensemble de filtration, support fritté
47 mm
PTFE
Filtration générale, analyse de contamination particulaire ou microbiologique
1 boîte
Jusqu’à 1000 mL