Learn More
Cytiva Membranes en PTFE de type WTP Whatman™
Adaptées aux applications impliquant des solvants organiques agressifs, des acides forts et des alcalis en raison d’être chimiquement stables et inertes. Les membranes en PTFE de type WTP Whatman™ conviennent particulièrement à la préparation d'échantillons pour l'analyse HPLC, la stérilisation à l'air et au gaz.
461.00€ - 680.00€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
Hydrophobicité | Hydrophobe |
Type de membrane | WTP |
Quantité | 100/paquet |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Débit de gaz | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Débit de gaz | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11344874
|
Cytiva
7582-002 |
25 mm | 0,2 μm | 4,5 L/min / cmsup2/sup |
461.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10634132
|
Cytiva
7590-004 |
47 mm | 1,0 μm | 17 l/min/cm2 |
636.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11354874
|
Cytiva
7582-004 |
47 mm | 0,2 μm | 4,5 L/min / cmsup2/sup |
680.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11364874
|
Cytiva
7585-004 |
47 mm | 0,5 μm | 7,5 L / min / cmsup2/sup |
607.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11305094
|
Cytiva
7590-002 |
25 mm | 1,0 μm | 17 l/min/cm2 |
471.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Adaptées aux applications impliquant des solvants organiques agressifs, acides forts et alcalis en raison de leur nature chimiquement stable et inerte.Les membranes en PTFE de type WTP Whatman™ conviennent particulièrement à la préparation d’échantillons pour l’analyse HPLC, la stérilisation à l’air et au gaz.
Film étiré en PTFE, laminé sur une bande de support en PP non tissée>- Naturellement hydrophobes
- La taille de 0,5 μm est généralement utilisée pour le préfiltrage des échantillons dans les analyses HPLC pour la filtration des échantillons où toutes les particules solides peuvent endommager de façon permanente la colonne
- La taille de 0,2 μm est utilisée pour la ventilation stérile des rampes à vide, et des réservoirs et récipients stériles de filtrat
Utilisent jusqu’à 120°C (248°F) ; des températures plus élevées entraîneront l’adoucissement du laminé.
Applications :
- Clarification des produits corrosifs, des solvants et des liquides agressifs
- Collecte de poussières humides pour une analyse ultérieure (tailles de pores de 0,5 et 1,0 μm)
- Stérilisation à l’air et au gaz (tailles de pores de 0,2 et 0,5 μm)
Spécification
PTFE | |
Hydrophobe | |
WTP | |
100/paquet |